Learn More
3-Carboxy-2-[8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-2-ium-2-yl]propanoate, Mikromol™
Codice prodotto. 30049399
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049399 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30049399 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1106.140025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Carboxy-2-[8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-2-ium-2-yl]propanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Carboxy-2-[8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-2-ium-2-yl]propanoate
CAS 2531288-23-8
Nomi componenti o analita 3-Carboxy-2-[8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-2-ium-2-yl]propanoate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C22 H17 Cl F N3 O4
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2-[8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-2-ium-2-yl]-4-hydroxy-4-oxo-butanoate, 3-Carboxy-2-[8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-2-ium-2-yl]propanoate, 4H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepinium, 8-chloro-2-(1,2-dicarboxyethyl)-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-, inner salt, Midazolam Maleic Acid Addukt
InChI Formula InChI=1S/C22H17ClFN3O4/c1-12-26(19(22(30)31)9-20(28)29)11-14-10-25-21(15-4-2-3-5-17(15)24)16-8-13(23)6-7-18(16)27(12)14/h2-8,11,19H,9-10H2,1H3,(H-,28,29,30,31)
SMILES Cc1[n+](cc2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4n12)C(CC(=O)O)C(=O)[O-]
IUPAC Name 2-[8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-2-ium-2-yl]-4-hydroxy-4-oxo-butanoate
Molecular Weight (g/mol) 441.84
Quantità 25 mg
Peso formulazione 441.0892 g/mol