Learn More
3-Carboxy-2-methoxybenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15440068
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15440068 1 g 1g
15450068 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15440068 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53323.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 913836-10-9 | Molecular Formula: C8H9BO5 | Molecular Weight: 195.965 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 913836-10-9
Formula molecolare C8H9BO5
Molecular Weight (g/mol) 195.965
Numero MDL MFCD09027237
InChI Key QUWLFFYGKXZCER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoicacid, 3-borono-2-methoxy, 3-carboxy-2-methoxyphenylboronic acid, 3-dihydroxyboranyl-2-methoxybenzoic acid, 3-carboxy-2-methoxybenzeneboronic acid, acmc-209rau, 2-methoxy-3-dihydroxyboryl benzoic acid
PubChem CID 44119386
IUPAC Name 3-borono-2-methoxybenzoic acid
SMILES B(C1=C(C(=CC=C1)C(=O)O)OC)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Carboxy-2-methoxybenzeneboronic acid
Punto di fusione 152°C to 155°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 195.97
Percent Purity 98%