Learn More
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15264754 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15264754 1 g 1g
15274754 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15264754 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 447850010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 101084-81-5
Formula molecolare C7H6BNO6
Molecular Weight (g/mol) 210.94
InChI Key WNIFCLWDGNHGMX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-carboxy-5-nitrophenylboronic acid, 3-nitro-5-carboxyphenylboronic acid, 5-nitro-3-carboxyphenylboronic acid, 3-carboxy-5-nitrophenyl boronic acid, 3-carboxy-5-nitrobenzeneboronic acid, benzoic acid, 3-borono-5-nitro, 3-dihydroxyboryl-5-nitrobenzoic acid, 3-dihydroxyboranyl-5-nitrobenzoic acid, 3-borono-5-nitro-benzoic acid, pubchem5139
PubChem CID 2773315
IUPAC Name 3-borono-5-nitrobenzoic acid
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
Punto di fusione 225°C to 227°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 210.94
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.