Learn More
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15274754 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15274754 5 g 5g
15264754 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15274754 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 447850050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 101084-81-5
Formula molecolare C7H6BNO6
Molecular Weight (g/mol) 210.94
InChI Key WNIFCLWDGNHGMX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-carboxy-5-nitrophenylboronic acid, 3-nitro-5-carboxyphenylboronic acid, 5-nitro-3-carboxyphenylboronic acid, 3-carboxy-5-nitrophenyl boronic acid, 3-carboxy-5-nitrobenzeneboronic acid, benzoic acid, 3-borono-5-nitro, 3-dihydroxyboryl-5-nitrobenzoic acid, 3-dihydroxyboranyl-5-nitrobenzoic acid, 3-borono-5-nitro-benzoic acid, pubchem5139
PubChem CID 2773315
IUPAC Name 3-borono-5-nitrobenzoic acid
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
Punto di fusione 225°C to 227°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 210.94
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.