Learn More
3-Carboxy-PROXYL, TRC
Codice prodotto. 30362946
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30362946 250 mg 250mg
30359395 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30362946 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC182770250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2154-68-9
Formula molecolare C9 H16 N O3
Molecular Weight (g/mol) 186.23
Sinonimo 1-Pyrrolidinyloxy, 3-carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-, 3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, 2,2,5,5-Tetramethyl-3-carboxypyrrolidine-N-oxyl, 2,2,5,5-Tetramethyl-3-carboxypyrrolidinooxy, 2,2,5,5-Tetramethylpiperidine-1-oxyl-3-carboxylic acid, 2,2,5,5-Tetramethylpyrrolidine-1-oxyl-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-1-oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine, 3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1-oxy, 3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-1-oxyl, 3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidinyloxy, 3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidinyloxyl, 3-Carboxyproxyl, DL-3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxyl, NSC 158842, PCA, PCA (radical), T 517
IUPAC Name 1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-3-carboxylic acid
SMILES CC1(C)CC(C(=O)O)C(C)(C)N1[O]
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidinyl-1-oxy
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H16NO3/c1-8(2)5-6(7(11)12)9(3,4)10(8)13/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,12)
Peso formulazione 186.113