Learn More
3-Carboxybenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777825
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
619-21-6
MFCD00039575
UHDNUPHSDMOGCR-UHFFFAOYSA-N
3-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, 3-formyl, m-formyl benzoic acid, 3-formyl benzoic acid, 3-formyl-benzoic acid, unii-hb95grm95d, m-carboxybenzaldehyde, hb95grm95d, 3-formylbenzoicacid, isophthalaldehydsaure
12077
3-formylbenzoic acid
C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C=O
619-21-6
MFCD00039575
UHDNUPHSDMOGCR-UHFFFAOYSA-N
3-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, 3-formyl, m-formyl benzoic acid, 3-formyl benzoic acid, 3-formyl-benzoic acid, unii-hb95grm95d, m-carboxybenzaldehyde, hb95grm95d, 3-formylbenzoicacid, isophthalaldehydsaure
12077
3-formylbenzoic acid
C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Carboxybenzaldehyde
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 172°C to 176°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C8H6O3
Formula lineare HO2CC6H4CHO
Quantità 1 g
Molecular Weight (g/mol) 150.133
Peso formulazione 150.13
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Carboxybenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.