Learn More
3-Carboxybenzaldehyde, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 296560050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 619-21-6 Peso : 0.05500kg
Quantità 5g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10025463
  • 130.00€ / 5g
Spedizione stimata: 28-07-2021
Identificatori chimici
619-21-6
150.13
UHDNUPHSDMOGCR-UHFFFAOYSA-N
12077
C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C=O
C8H6O3
MFCD00039575
3-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, 3-formyl, m-formyl benzoic acid, 3-formyl benzoic acid, 3-formyl-benzoic acid, unii-hb95grm95d, m-carboxybenzaldehyde, hb95grm95d, 3-formylbenzoicacid, isophthalaldehydsaure
3-formylbenzoic acid
Specifica
3-Carboxybenzaldehyde
Glass bottle
172°C to 176°C
619-21-6
100.0
C8H6O3
MFCD00039575
UHDNUPHSDMOGCR-UHFFFAOYSA-N
3-formylbenzoic acid
12077
Powder
Authentic
White to Yellow
5g
97.5
98%
HO2CC6H4CHO
3-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, 3-formyl, m-formyl benzoic acid, 3-formyl benzoic acid, 3-formyl-benzoic acid, unii-hb95grm95d, m-carboxybenzaldehyde, hb95grm95d, 3-formylbenzoicacid, isophthalaldehydsaure
C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C=O
150.13
150.13
98%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 3-Carboxybenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti
Certificati