Learn More
3-Carboxyphenyl isothiocyanate, 97%
Codice prodotto. 11317706
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11317706 1 g 1g
11327706 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11317706 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11322.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2131-63-7 | C8H5NO2S | 179.193 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2131-63-7
Formula molecolare C8H5NO2S
Molecular Weight (g/mol) 179.193
Numero MDL MFCD00041367
InChI Key PJRBPKOOGLKPFB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-carboxyphenyl isothiocyanate, 3-carboxyphenylisothiocyanate, benzoic acid, 3-isothiocyanato, benzoic acid,3-isothiocyanato, acmc-20an7x, m-carboxyphenyl isothiocyanate, 3-isothiocyanato-benzoic acid, #
PubChem CID 75046
IUPAC Name 3-isothiocyanatobenzoic acid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Carboxyphenyl isothiocyanate
Punto di fusione ∽165°C (decomposition)
Odore Irritating
Quantità 1 g
Numero UN UN2923
Beilstein 2209003
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 179.2
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Carboxyphenyl isothiocyanate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Carboxyphenyl isothiocyanate