Learn More
3-Carboxyphenylboronic acid, 97%
Codice prodotto. 10793065 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10793065 25 g Bottiglia in vetro 25g
10408162 1 g Bottiglia in vetro 1g
10324012 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10793065 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 344630250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 25487-66-5 | C7H7BO4 | 165.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25487-66-5
Formula molecolare C7H7BO4
Molecular Weight (g/mol) 165.94
Numero MDL MFCD00036833
InChI Key DBVFWZMQJQMJCB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-carboxyphenylboronic acid, 3-dihydroxyboranyl benzoic acid, 3-carboxybenzeneboronic acid, m-carboxyphenylboronic acid, 3-dihydroxyborane benzoic acid, benzoic acid, 3-borono, 3-dihydroxyboryl benzoic acid, 3-phenyl ester boronic acid, 3-carboxyphenyl boronic acid, 3-carboxy-phenyl-boronic acid
PubChem CID 2733957
IUPAC Name 3-boronobenzoic acid
SMILES OB(O)C1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Carboxyphenylboronic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 243.0°C to 247.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOOCC6H4B(OH)2
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: +/- 2.5%.
Peso formulazione 165.94
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Carboxyphenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.