Learn More
3-Chloro-1,2-benzisothiazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Chloro-1,2-benzisothiazole |
| CAS | 7716-66-7 |
| Formula molecolare | C7 H4 Cl N S |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | Lurasidone Impurity 55 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H4ClNS/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)10-9-7/h1-4H |
| SMILES | Clc1nsc2ccccc12 |
| IUPAC Name | 3-chloro-1,2-benzothiazole |
| Molecular Weight (g/mol) | 169.63 |
| Peso formulazione | 168.9753 |