Learn More
3-chloro-1,2-benzisoxazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10523052
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10523052 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10417242 1 g Amber Glass Bottle 1g
10376564 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10523052 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00450CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 16263-52-8
Formula molecolare C7H4ClNO
Molecular Weight (g/mol) 153.565
Numero MDL MFCD03407314
InChI Key INWUFXPCLZRSBH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2779780
IUPAC Name 3-chloro-1,2-benzoxazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NO2)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-chloro-1, 2-benzisoxazole
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 3-chloro-1,2-benzisoxazole, 3-chlorobenzo d isoxazole, 1,2-benzisoxazole,3-chloro, 3-chloro-1,2-benzoisoxazole, 3-chloro-1,2-benzisooxazole, 3-chloranyl-1,2-benzoxazole, 3-chlorobenzisoxazole, pubchem8716, zlchem 1012, 1,2-benzisoxazole, 3-chloro
Peso formulazione 153.57
Percent Purity 97%