Learn More
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15931131 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15931131 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15931131 Fornitore Honeywell Fluka N. del fornitore R1287100MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Imballaggio Glass Bottle
CAS 96-24-2
Densità 1.32 g/cm3
Punto d'infiammabilità 113°C
Forma fisica Viscous Liquid
Punti di ebollizione 216°C to 219°C
Industry Type Aliphatics
Quantità 100 mg
Grado Analytical Standard