Learn More
(+/-)-3-Chloro-1,2-propanediol, 98%
Codice prodotto. 11309509
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Dimensione della confezione:
10000g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11309509 250 g 250g
11433197 500 g 500g
11443197 2500 g 2500g
11319509 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11309509 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16143.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 96-24-2 | C3H7ClO2 | 110.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-24-2
Formula molecolare C3H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 110.54
Numero MDL MFCD00004712
InChI Key SSZWWUDQMAHNAQ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 3-chloro-1,2-propanediol, alpha-chlorohydrin, chlorodeoxyglycerol, glycerol alpha-monochlorohydrin, epibloc, 1,2-propanediol, 3-chloro, a-chlorohydrin, 3-chloropropanediol, 3-chloropropylene glycol, glycerol chlorohydrin
PubChem CID 7290
ChEBI CHEBI:18721
IUPAC Name 3-chloropropane-1,2-diol
SMILES OCC(O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-3-Chloro-1,2-propanediol
Punto di fusione -40°C
Punti di ebollizione 213°C
Punto d'infiammabilità 137°C (278°F)
Quantità 250 g
Numero UN UN2689
Beilstein 635684
Indice di Merck 14,2145
Peso formulazione 110.54
Percent Purity 98%