Learn More
3-Chloro-1,2-propanediol, 98%
Codice prodotto. 10591961 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10591961 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10163670 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10295190 1 L Bottiglia in vetro 1L
10658283 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10591961 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 148120250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 96-24-2 | C3H7ClO2 | 110.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-24-2
Formula molecolare C3H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 110.54
Numero MDL MFCD00004712
InChI Key SSZWWUDQMAHNAQ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 3-chloro-1,2-propanediol, alpha-chlorohydrin, chlorodeoxyglycerol, glycerol alpha-monochlorohydrin, epibloc, 1,2-propanediol, 3-chloro, a-chlorohydrin, 3-chloropropanediol, 3-chloropropylene glycol, glycerol chlorohydrin
PubChem CID 7290
ChEBI CHEBI:18721
IUPAC Name 3-chloropropane-1,2-diol
SMILES OCC(O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-1, 2-propanediol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -40.0°C
Colore Yellow
Densità 1.3220g/mL
Punti di ebollizione 213.0°C
Punto d'infiammabilità 135°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCH2CH(OH)CH2OH
Indice di rifrazione 1.4790 to 1.4810
Quantità 25 mL
Indice di Merck 15, 2146
Gravità specifica 1.322
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,methanol and ether,slightly soluble in toluene
Viscosità 215 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 110.54
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chloro-1,2-propanediol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Chloro-1,2-dihydroxypropane