Learn More
3-Chloro-1,2-propanediol, TRC
Codice prodotto. 18073420
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18073420 1 g 1g
18020420 25 mg 25mg
18021910 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18073420 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3797101G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-24-2
Formula molecolare C3 H7 Cl O2
Molecular Weight (g/mol) 110.5395
Sinonimo 3-Chloro-1,2-propanediol, (RS)-3-Chloro-1,2-propanediol, (RS)-α-Chlorohydrin, (±)-2,3-Dihydroxychloropropane, (±)-3-Chloro-1,2-propanediol, 1,2-Dihydroxy-3-chloropropane, 1-Chloro-1-deoxyglycerol, 1-Chloro-2,3-dihydroxypropane, 1-Chloro-2,3-propanediol, 3-Chloro-1,2-dihydroxypropane, 3-Chloro-1,2-propylene glycol, 3-Chloropropanediol, 3-Chloropropylene glycol, 3-Monochloro-1,2-propanediol, Chlorohydrin, Chloropropanediol, Ekorod A, Epibloc, Glycerin epichlorohydrin, Glycerin monochlorohydrin, Glycerin α-monochlorhydrin, Glycerol 3-chlorohydrin, Glycerol monochlorohydrin, Glycerol α-chlorohydrin, Glycerol α-monochlorohydrin, Glyceryl chloride, Glyceryl α-chlorohydrin, U 5897, dl-α-Chlorohydrin, α-Chlorohydrin, α-Monochlorohydrin
IUPAC Name 3-chloropropane-1,2-diol
SMILES OCC(O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloropropane-1,2-diol
Note sul grado di purezza GC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
Peso formulazione 110.0135
Percent Purity >95%