Learn More
3-Chloro-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one, TRC
Codice prodotto. 30360408
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30360408 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30360408 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC596743500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
CAS 35999-20-3
Formula molecolare C10H11O2Cl
Quantità 500 mg
Sinonimo 3-Chloro-1-(4-methoxyphenyl)-1-propanone, 2-Chloroethyl 4-Methoxyphenyl Ketone, 3-Chloro-1-(4'-methoxyphenyl)propan-1-one, 3-Chloro-4'-methoxypropiophenone, NSC 31620, p-(3-Chloropropan-1-one)anisole, p-Methoxy-β-chloropropiophenone, β-Chloro-p-methoxypropiophenone
InChI Formula InChI=1S/C10H11ClO2/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)10(12)6-7-11/h2-5H,6-7H2,1H3
SMILES COc1ccc(cc1)C(=O)CCCl
IUPAC Name 3-chloro-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 198.65