Learn More
3-Chloro-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one, TRC
Codice prodotto. 30359877
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30359877 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30359877 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC5967431G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
CAS 35999-20-3
Formula molecolare C10H11O2Cl
Quantità 1 g
Sinonimo 3-Chloro-1-(4-methoxyphenyl)-1-propanone, 2-Chloroethyl 4-Methoxyphenyl Ketone, 3-Chloro-1-(4'-methoxyphenyl)propan-1-one, 3-Chloro-4'-methoxypropiophenone, NSC 31620, p-(3-Chloropropan-1-one)anisole, p-Methoxy-β-chloropropiophenone, β-Chloro-p-methoxypropiophenone
InChI Formula InChI=1S/C10H11ClO2/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)10(12)6-7-11/h2-5H,6-7H2,1H3
SMILES COc1ccc(cc1)C(=O)CCCl
IUPAC Name 3-chloro-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 198.65