Learn More
3-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10400774
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10400774 1 g Amber Glass Bottle 1g
10255414 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10400774 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO08357DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-10-2026
Identificatori chimici
CAS 63425-54-7
Formula molecolare C4H5ClN2
Molecular Weight (g/mol) 116.55
Numero MDL MFCD09879994
InChI Key GWZMWAZUCSGVLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-1-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-chloro-1-methyl
PubChem CID 13630086
IUPAC Name 3-chloro-1-methylpyrazole
SMILES CN1C=CC(Cl)=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 116.55
Percent Purity 97%