Learn More
3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Mikromol™
Codice prodotto. 17972056
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17972056 25 mg 25mg
17912776 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17972056 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0545.060025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
CAS 32943-25-2
Nomi componenti o analita 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H12 Cl N
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Clomipramine Hydrochloride Imp. F (EP), Clomipramine Imp. F (EP), Clomipramine USP Related Compound F, Clomipramine USP RC F, 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Related Compound F, Clomipramine Hydrochloride Impurity F, Clomipramine Impurity F
InChI Formula InChI=1S/C14H12ClN/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)16-14(11)9-12/h1-4,7-9,16H,5-6H2
SMILES Clc1ccc2CCc3ccccc3Nc2c1
IUPAC Name 2-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[b][1]benzazepine
Molecular Weight (g/mol) 229.7
Quantità 25 mg
Peso formulazione 229.0658 g/mol