Learn More
3-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine, TRC
Codice prodotto. 30365560
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30365560 25 mg 25mg
30361881 100 mg 100mg
30360741 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30365560 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC38042525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 117007-51-9
Formula molecolare C6 H4 Cl N3
Molecular Weight (g/mol) 153.57
IUPAC Name 3-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
SMILES Clc1n[nH]c2ncccc12
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H4ClN3/c7-5-4-2-1-3-8-6(4)10-9-5/h1-3H,(H,8,9,10)
Peso formulazione 153.0094