Learn More
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione, 97%
Codice prodotto. 10346824 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10346824 10 g 10g
10306874 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10346824 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 399650100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4971-55-5 | C4H3ClO3 | 134.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4971-55-5
Formula molecolare C4H3ClO3
Molecular Weight (g/mol) 134.52
Numero MDL MFCD00134273
InChI Key DJEJYZZJYYNADA-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 3-chloro-2,4 3h,5h-furandione, 3-chlorofuran-2,4 3h,5h-dione, 3-chloro-furan-2,4-dione, 3-chlorotetronic acid, 2,4 3h,5h-furandione, 3-chloro, 3-chloro-3,5-dihydrofuran-2,4-dione, acmc-209khp, 3-chlorofuran-2,4-dione, 3-chloranyloxolane-2,4-dione, 3-chlorotetrahydrofuran-2,4-dione
PubChem CID 4158575
IUPAC Name 3-chlorooxolane-2,4-dione
SMILES ClC1C(=O)COC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-2, 4(3H, 5H)-furandione
Punto di fusione 208°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 134.52
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.