Learn More
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15492029
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15492029 5 g 5g
15482029 1 g 1g
15469106 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15492029 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64723.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 72537-17-8
Formula molecolare C6H2ClF4N
Molecular Weight (g/mol) 199.53
Numero MDL MFCD00191918
InChI Key GDSROTVTTLUHCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine, 2-fluoro-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 2-fluoro-3-chloro-5-trifluoromethylpyridine, pyridine, 3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl, acmc-20aied, librarion l939, 3-chloro-2-fluoro-5 trifluoromethyl pyridine, 3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl-pyridine
PubChem CID 1268075
IUPAC Name 3-chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
SMILES FC1=C(Cl)C=C(C=N1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Punto di fusione 16°C to 20°C (decomposition)
Colore Colorless
Densità 1.524 g/mL
Punti di ebollizione 50°C to 55°C (11 mmHg)
Punto d'infiammabilità 52°C (126°F)
Indice di rifrazione 1.433
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Peso formulazione 199.53
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid