Learn More
3-Chloro-2-fluoroaniline, 97%
Codice prodotto. 15488017
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15488017 5 g 5g
15408027 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15488017 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51144.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2106-04-9 | C8H11Cl2N5 | 248.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2106-04-9
Numero MDL MFCD00069415
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-2-fluoroaniline
Densità 1.324
Quantità 5 g
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.564
Formula molecolare C6H5ClFN
Numero UN UN2810
Sinonimo 2-fluoro-3-chloroaniline, benzenamine, 3-chloro-2-fluoro, 3-chloro-2-fluorophenylamine, pubchem1529, 3,4-chlorofluoroaniline, 3-chloro-2 fluoroaniline, 2-fluoro-3-chloro-aniline, 3-chloro-2-fluoro aniline, 3-chloro-2-fluoro-aniline, ksc493k4l
Punti di ebollizione 214°C
InChI Key XWBTZHDDWRNOQH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)F)N
IUPAC Name 3-chloro-2-fluoroaniline
Molecular Weight (g/mol) 145.56
PubChem CID 75014
Peso formulazione 145.56
Percent Purity 97%