Learn More
3-Chloro-2-hydrazino-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%
Codice prodotto. 15448675
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15448675 5 g 5g
15438675 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15448675 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33850.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 89570-82-1 | C6H5ClF3N3 | 211.572 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89570-82-1
Formula molecolare C6H5ClF3N3
Molecular Weight (g/mol) 211.572
Numero MDL MFCD00067865
InChI Key KHFKSHYCVQZAQP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-2-hydrazinyl-5-trifluoromethyl pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyrid-2-ylhydrazine, 3-chloro-2-hydrazino-5-trifluoromethyl pyridine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl hydrazine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-ylhydrazine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl hydrazine, pyridine,3-chloro-2-hydrazinyl-5-trifluoromethyl, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl hydrazine, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridylhydrazine
PubChem CID 1272691
IUPAC Name [3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]hydrazine
SMILES C1=C(C=NC(=C1Cl)NN)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-2-hydrazino-5-(trifluoromethyl)pyridine
Punto di fusione 92°C to 94°C
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Peso formulazione 211.6
Percent Purity 97%