Learn More
3-Chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-Chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid |
Punto di fusione | 140°C |
Intervallo percentuale saggio | 94% min. (HPLC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 187.39 |
Percent Purity | 95% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 3-Chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid