Learn More
3-Chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 13488618 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13488618 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
13468618 1 g Bottiglia in vetro 1g
13478618 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13488618 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 448772500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Identificatori chimici
CAS 957060-88-7
Formula molecolare C6H7BClNO3
Molecular Weight (g/mol) 187.39
Numero MDL MFCD06798255
InChI Key YQNAXOGPSUVHNU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid, 3-chloro-2-methoxypyridin-4-yl boronic acid, 3-chloro-2-methoxypyridin-4-ylboronicacid, 2-methoxy-3-chloropyridine-4-boronic acid, 3-chloro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid, pubchem17058, abbypharma ap-17-5909, 3-chloro-2-methoxypyrdine-4-boronic acid, boronic acid, b-3-chloro-2-methoxy-4-pyridinyl
PubChem CID 44119809
IUPAC Name (3-chloro-2-methoxypyridin-4-yl)boronic acid
SMILES COC1=NC=CC(B(O)O)=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid
Punto di fusione 140°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Peso formulazione 187.39
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid