Learn More
3-Chloro-2-methyl-1-propene, TRC
Codice prodotto. 30365534
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30365534 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30365534 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36813010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-2-methyl-1-propene
CAS 563-47-3
Formula molecolare C4H7Cl
Quantità 10 g
Sinonimo 3-Chloro-2-methyl-propene, 1-Chloro-2-methyl-2-propene, 2-(Chloromethyl)-1-propene, 2-Methallyl Chloride, 2-Methyl-2-propenyl Chloride, 2-Methyl-3-chloro-1-propene, 2-Methyl-3-chloropropene, 2-Methylallyl Chloride, 3-Chloro-2-methyl-1-propene, 3-Chloro-2-methylpropene, Isobutenyl Chloride, Methallyl Chloride, Methylallyl Chloride, NSC 7303, b-Methallyl Chloride, g-Chloroisobutylene
InChI Formula InChI=1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
SMILES CC(=C)CCl
IUPAC Name 3-chloro-2-methylprop-1-ene
Molecular Weight (g/mol) 90.55
Peso formulazione 90.0236