Learn More
3-Chloro-2-methylaniline, 98+%
Codice prodotto. 11413757
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
Codice prodotto. 11413757
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18221.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 87-60-5 | C7H8ClN | 141.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-60-5
Formula molecolare C7H8ClN
Molecular Weight (g/mol) 141.60
Numero MDL MFCD00007766
InChI Key ZUVPLKVDZNDZCM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-o-toluidine, 2-amino-6-chlorotoluene, benzenamine, 3-chloro-2-methyl, 3-chloro-2-toluidine, scarlet tr base, fast scarlet tr base, 6-chloro-2-aminotoluene, o-toluidine, 3-chloro, 3-chloro-2-methylphenylamine, o-methyl-m-chloroaniline
PubChem CID 6894
IUPAC Name 3-chloro-2-methylaniline
SMILES CC1=C(N)C=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-2-methylaniline
Punto di fusione 2°C
Densità 1.188
Punti di ebollizione 245°C
Punto d'infiammabilità 113°C (235°F)
Indice di rifrazione 1.589
Quantità 250 g
Numero UN UN3429
Beilstein 471697
Peso formulazione 141.6
Percent Purity ≥98%