Learn More
3-Chloro-2-methylanisole, 97%
Codice prodotto. 11435826
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11435826 5 g 5g
11445826 25 g 25g
11455826 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11435826 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22203.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3260-88-6 | C8H9ClO | 156.61 g/mol
Arene-manganese tricarbonyl complexes are prepared using 3-Chloro-2-methylanisole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Arene-manganese tricarbonyl complexes are prepared using 3-Chloro-2-methylanisole.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3260-88-6
Formula molecolare C8H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 156.61
Numero MDL MFCD00070772
InChI Key LTVRGAWOEOKGJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-2-methylanisole, 2-methyl-3-chloroanisole, 2-chloro-6-methoxytoluene, benzene, 1-chloro-3-methoxy-2-methyl, 2-methoxy-6-chlorotoluene, 1-chloro-3-methoxy-2-methyl-benzene, pubchem2664, acmc-1cq3o, ltvrgawoeokgjz-uhfffaoysa
PubChem CID 76749
IUPAC Name 1-chloro-3-methoxy-2-methylbenzene
SMILES COC1=CC=CC(Cl)=C1C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-2-methylanisole
Punto di fusione -3°C
Densità 1.16
Punti di ebollizione 212°C to 215°C
Punto d'infiammabilità 92°C (197°F)
Indice di rifrazione 1.5395
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1862220
Peso formulazione 156.61
Percent Purity 97%