Learn More
3-Chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10452192
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10452192 10 g 10g
10205674 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10452192 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00453EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 80563-86-6
Formula molecolare C7H6Cl2O2S
Molecular Weight (g/mol) 225.083
InChI Key ZSIYKAQPQRTBPF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro-2-methyl-9ci, 3-chloro-2-methylphenylsulfonyl chloride, 3-chloro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 3-chloro-2-methylphenyl sulfone, pubchem5096, acmc-209pjq, buttpark 3711-61, 3-chloro-2-methylbenzenesulfonylchloride
PubChem CID 522734
IUPAC Name 3-chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
SMILES CC1=C(C=CC=C1Cl)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
Intervallo percentuale saggio 95%
Formula lineare Cl(CH3)C6H3SO2Cl
Quantità 10 g
Peso formulazione 225.09
Percent Purity 95%