Learn More
3-chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10763455 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10763455 5 g Bottiglia in vetro 5g
10487392 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10763455 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 357080050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 80563-86-6
Formula molecolare C7H6Cl2O2S
Molecular Weight (g/mol) 225.09
Numero MDL MFCD00052198
InChI Key ZSIYKAQPQRTBPF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro-2-methyl-9ci, 3-chloro-2-methylphenylsulfonyl chloride, 3-chloro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 3-chloro-2-methylphenyl sulfone, pubchem5096, acmc-209pjq, buttpark 3711-61, 3-chloro-2-methylbenzenesulfonylchloride
PubChem CID 522734
IUPAC Name 3-chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
SMILES CC1=C(C=CC=C1Cl)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 71°C to 73°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl(CH3)C6H3SO2Cl
Quantità 5 g
Peso formulazione 225.09
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.