Learn More
3-chloro-2-methylphenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10643043
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10643043 1 g 1g
10531323 10 g 10g
10122944 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10643043 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00697DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 19241-35-1
Formula molecolare C8H6ClNS
Molecular Weight (g/mol) 183.653
Numero MDL MFCD00022056
InChI Key ZXEZATIRZLJXFU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140504
IUPAC Name 1-chloro-3-isothiocyanato-2-methylbenzene
SMILES CC1=C(C=CC=C1Cl)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-2-methylphenyl isothiocyanate
CAS min. % 97.0
Quantità 1 g
Imballaggio Amber Glass Bottle
Intervallo percentuale saggio 97%
Sinonimo 3-chloro-2-methylphenyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, 3-chloro-o-tolyl ester, 3-chloro-2-methylphenylisothiocyanate, benzene,1-chloro-3-isothiocyanato-2-methyl, 3-chloro-2-methylbenzenisothiocyanate, pubchem10477, 3-chloro-2-methylphenyl-isothiocyanate, 1-chloranyl-3-isothiocyanato-2-methyl-benzene, benzene, 1-chloro-3-isothiocyanato-2-methyl
Peso formulazione 183.66
Percent Purity 97%