Learn More
3-Chloro-2-nitrobenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 11415820
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11415820 5 g 5g
11405820 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11415820 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26467.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4771-47-5 | C7H4ClNO4 | 201.562 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4771-47-5
Formula molecolare C7H4ClNO4
Molecular Weight (g/mol) 201.562
Numero MDL MFCD00007087
InChI Key VCHSXYHBMFKRBK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-2-nitro, 3-chloro-2-nitrobenzoicacid, 3-chloro-2-nitro-benzoic acid, chlornitrobenzoesaure, pubchem11043, chloro-2-nitrobenzoic acid, acmc-209ka6, 3-chloro2-nitrobenzoic acid, ksc237s1n
PubChem CID 20902
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Punto di fusione 234°C to 240°C
Odore Odorless
Quantità 5 g
Beilstein 2109828
Peso formulazione 201.57
Percent Purity 97%