Learn More
3-Chloro-2-nitrobenzoic acid, TRC
Codice prodotto. 30356701
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30356701 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30356701 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC381110500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-2-nitrobenzoic acid
CAS 4771-47-5
Formula molecolare C7H4ClNO4
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cccc(Cl)c1[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 3-chloro-2-nitrobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 201.56
Peso formulazione 200.9829