Learn More
3-Chloro-2-nitrobenzoic acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Chloro-2-nitrobenzoic acid |
| CAS | 4771-47-5 |
| Formula molecolare | C7H4ClNO4 |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(Cl)c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 3-chloro-2-nitrobenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 201.56 |
| Peso formulazione | 200.9829 |