Learn More
3-Chloro-2-nitrobenzoic acid, TRC
Codice prodotto. 30367773
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30367773 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30367773 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3811101G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-2-nitrobenzoic acid
CAS 4771-47-5
Formula molecolare C7H4ClNO4
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cccc(Cl)c1[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 3-chloro-2-nitrobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 201.56
Peso formulazione 200.9829