Learn More
3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)aniline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)aniline |
| CAS | 202197-26-0 |
| Formula molecolare | C13 H11 Cl F N O |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]benzenamine, 3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]aniline, 3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]aniline, 4-(3-Fluorobenzyloxy)-3-chloroaniline, [3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenyl]amine, GW 397339X, Lapatinib related, GW572016X, GW562778B, GW684529A, GW680445X, GW621412X, GW671286X, GW607864X, GW560231C, GW574783C, GW680835A, GW696252X, Lapatinib related, GW 397339X, GW 359812X, GR 211784X, GW 404735X, GW 443025X, GSK 203025A, GW 394943X, GW 834380, GSK 726595A |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H11ClFNO/c14-12-7-11(16)4-5-13(12)17-8-9-2-1-3-10(15)6-9/h1-7H,8,16H2 |
| SMILES | Nc1ccc(OCc2cccc(F)c2)c(Cl)c1 |
| IUPAC Name | 3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]aniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 251.68 |
| Peso formulazione | 251.0513 |