Learn More
3-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)aniline, TRC
Codice prodotto. 30351407
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30351407 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30351407 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC609735100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)aniline
CAS 24900-79-6
Formula molecolare C12H9Cl2NO
Quantità 100 mg
Sinonimo 3-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)benzenamine, [3-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]amine
InChI Formula InChI=1S/C12H9Cl2NO/c13-8-1-4-10(5-2-8)16-12-6-3-9(15)7-11(12)14/h1-7H,15H2
SMILES ClC1=CC=C(OC2=CC=C(N)C=C2Cl)C=C1
IUPAC Name 3-chloro-4-(4-chlorophenoxy)aniline
Molecular Weight (g/mol) 254.11
Peso formulazione 253.0061