Learn More
3-Chloro-4-cyanobenzeneboronic acid, 96%
Codice prodotto. 15498098
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15498098 250 mg 250mg
15488098 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15498098 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61543.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1008415-02-8 | C7H5BClNO2 | 181.382 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1008415-02-8
Formula molecolare C7H5BClNO2
Molecular Weight (g/mol) 181.382
InChI Key QCJTUOIMDNJEHR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-4-cyanophenyl boronic acid, boronic acid, b-3-chloro-4-cyanophenyl, acmc-2097sr, 3-chloro-4-cyanophenyl boronicacid
PubChem CID 46738932
IUPAC Name (3-chloro-4-cyanophenyl)boronic acid
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C#N)Cl)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-4-cyanobenzeneboronic acid
Quantità 250 mg
Peso formulazione 164.93
Percent Purity 96%
Forma fisica Solid