Learn More
3-Chloro-4-(dibromomethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone, TRC
Codice prodotto. 30364741
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30364741 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30364741 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3656605MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-4-(dibromomethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone
CAS 132059-52-0
Formula molecolare C5H3Br2ClO3
Quantità 5 mg
Sinonimo BMX 2
InChI Formula InChI=1S/C5H3Br2ClO3/c6-3(7)1-2(8)5(10)11-4(1)9/h3-4,9H
SMILES OC1OC(=O)C(=C1C(Br)Br)Cl
IUPAC Name 4-chloro-3-(dibromomethyl)-2-hydroxy-2H-furan-5-one
Molecular Weight (g/mol) 306.34