Learn More
3-Chloro-4-(dichloromethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone, TRC
Codice prodotto. 30134036
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134036 25 mg 25mg
18002330 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134036 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36566525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77439-76-0
Formula molecolare C5 H3 Cl3 O3
Molecular Weight (g/mol) 217.43
Sinonimo MX, MX (Bacterial Mutagen), Mutagen X;
IUPAC Name 4-chloro-3-(dichloromethyl)-2-hydroxy-2H-furan-5-one
SMILES OC1OC(=O)C(=C1C(Cl)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-4-(dichloromethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H3Cl3O3/c6-2-1(3(7)8)4(9)11-5(2)10/h3-4,9H
Peso formulazione 215.9148
Percent Purity >95%