Learn More
3-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11304246
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11304246 5 g 5g
11394236 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11304246 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19322.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 101646-02-0 | Molecular Formula: C7H2ClF4NO2 | Molecular Weight: 243.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101646-02-0
Formula molecolare C7H2ClF4NO2
Molecular Weight (g/mol) 243.54
Numero MDL MFCD00674108
InChI Key JVOKKJHIEVEFEB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-4-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-chloro-2-fluoro-3-nitro-5-trifluoromethyl benzene, 3-chloro-2-fluoro-1-nitro-5-trifluoromethyl benzene, 5-chloro-4-fluoro-3-nitrotrifluoromethylbenzene, 5-chloro-4-fluoro-3-nitro-trifluoromethylbenzene
PubChem CID 2736565
IUPAC Name 1-chloro-2-fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(F)C(Cl)=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Densità 1.61
Punti di ebollizione 200°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.482
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Beilstein 5436538
Peso formulazione 243.55
Percent Purity 98%