Learn More
3-Chloro-4-fluorobenzene-1-thiol, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10602665
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10602665 10 g Amber Glass Bottle 10g
10420944 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10602665 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00315EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 60811-23-6
Formula molecolare C6H3ClFS
Molecular Weight (g/mol) 161.60
Numero MDL MFCD00052938
InChI Key SFSHSIFYTWIGSF-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 3-chloro-4-fluorothiophenol, 3-chloro-4-fluorobenzene-1-thiol, 3-chloro-4-fluoro-benzenethiol, pubchem2857, acmc-209wz2, 3-chloro-4-flurothiophenol, benzenethiol, 3-chloro-4-fluoro
PubChem CID 2734197
IUPAC Name 3-chloro-4-fluorobenzenethiol
SMILES FC1=CC=C([S-])C=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-4-fluorobenzene-1-thiol
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 162.61
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche