Learn More
3-Chloro-4-fluorobenzenesulfonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11493544
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11493544 25 g 25g
11483544 5 g 5g
11403554 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11493544 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11222.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 91170-93-3 | C6H3Cl2FO2S | 229.046 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91170-93-3
Formula molecolare C6H3Cl2FO2S
Molecular Weight (g/mol) 229.046
Numero MDL MFCD00041444
InChI Key DXFXNSNBZNELII-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, 3-chloro-4-fluorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluorophenylsulfonyl chloride, 3-chloro-4-fluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro-4-fluoro-9ci, pubchem5093, acmc-209r8d, ksc488g2p
PubChem CID 145222
IUPAC Name 3-chloro-4-fluorobenzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-4-fluorobenzenesulfonyl chloride
Densità 1.61
Punti di ebollizione 104°C to 105°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.552
Quantità 25 g
Numero UN UN3265
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 229.06
Percent Purity 98%