Learn More
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride, 98%
Codice prodotto. 11422658
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11422658 25 g 25g
11412658 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11422658 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16670.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 78068-85-6 | C7H3ClF4 | 198.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78068-85-6
Formula molecolare C7H3ClF4
Molecular Weight (g/mol) 198.54
Numero MDL MFCD00042207
InChI Key BKHVEYHSOXVAOP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-4-fluorobenzotrifluoride, 2-chloro-1-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 2-chloro-1-fluoro-4-trifluoromethyl, 3-cholor-4-fluorobenzo-trifluoride, 3-chloro-4-fluoro benzotrifluoride, 1-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl benzene, 3-chloro-4-fluoro-1-trifluoromethyl benzene, benzene, chloro-1-fluoro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, 3-chloro-4-fluoro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
PubChem CID 157153
IUPAC Name 2-chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC1=CC=C(C=C1Cl)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Densità 1.49
Punti di ebollizione 137°C
Punto d'infiammabilità 42°C (108°F)
Indice di rifrazione 1.4355
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Beilstein 4309386
Peso formulazione 198.55
Percent Purity 98%