Learn More
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride |
| CAS | 78068-85-6 |
| Formula molecolare | C7H3ClF4 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H3ClF4/c8-5-3-4(7(10,11)12)1-2-6(5)9/h1-3H |
| SMILES | Fc1ccc(cc1Cl)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | 2-chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 198.55 |
| Peso formulazione | 197.9859 |