Learn More
3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate, 98%
Codice prodotto. 11343056
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11343056 25 g 25g
11323056 1 g 1g
11333056 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11343056 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10891.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 50529-33-4 | C7H3ClFNO | 171.555 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50529-33-4
Formula molecolare C7H3ClFNO
Molecular Weight (g/mol) 171.555
Numero MDL MFCD00037037
InChI Key XVIPJBUXMFLHSI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-4-fluorophenyl isocyanate, 3-chloro-4-fluorophenylisocyanate, benzene, 2-chloro-1-fluoro-4-isocyanato, 3-chloro-4-fluorobenzenisocyanate, pubchem5024, acmc-20an6r, 3-chloro-4-fluoro-phenylisocyanate, 3-chloro-4-fluorophenyl-isocyanate, 3-chloro-4-fluoro phenyl isocyanate
PubChem CID 2734632
IUPAC Name 2-chloro-1-fluoro-4-isocyanatobenzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1N=C=O)Cl)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate
Densità 1.377
Punti di ebollizione 44°C (17 mmHg)
Punto d'infiammabilità 87°C (188°F)
Indice di rifrazione 1.541
Quantità 25 g
Numero UN UN2206
Beilstein 973324
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 171.56
Percent Purity 98%