Specifications
| Materiale o nome chimico | 3-Chloro-4-hydroxyacetanilide |
| Punto di fusione | 144.0°C to 146.0°C |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble in hot water |
| Peso formulazione | 185.61 |
| Percent Purity | 98% |
Safety and Handling
Product Identifier
- 3-Chloro-4-hydroxyacetanilide