Learn More
3-Chloro-4-hydroxyacetanilide, 98%
Codice prodotto. 15259305 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15259305 5 g 5g
15249305 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15259305 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 450080050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3964-54-3 | C8H8ClNO2 | 185.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3964-54-3
Formula molecolare C8H8ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 185.61
Numero MDL MFCD01318123
InChI Key JULKJDRBSRRBHT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-3-chloro-4-hydroxyphenyl acetamide, 3-chloro-4-hydroxyacetanilide, 4-acetylamino-2-chlorophenol, 2-chloro-4-acetamidophenol, acetamide, n-3-chloro-4-hydroxyphenyl, 3'-chloro-4'-hydroxyacetanilide, zlchem 1169, paracetamol impurity c, chloro-4-acetamidophenol, 3-chloro-4-hydroxyacet anilide
PubChem CID 77579
IUPAC Name N-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(O)C(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-4-hydroxyacetanilide
Punto di fusione 144.0°C to 146.0°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water
Peso formulazione 185.61
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chloro-4-hydroxyacetanilide