Learn More
3’-Chloro-4’-hydroxyacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30356640
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30356640 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30356640 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3665801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3'-Chloro-4'-hydroxyacetophenone
CAS 2892-29-7
Formula molecolare C8 H7 Cl O2
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C8H7ClO2/c1-5(10)6-2-3-8(11)7(9)4-6/h2-4,11H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(O)c(Cl)c1
IUPAC Name 1-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 170.59
Peso formulazione 170.0135